Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BIX-01294 |
| CAS | 935693-62-2 |
| Synonym | 2-(Hexahydro-4-metyl-1 H-1,4-diazepin-1-yl)-6,7-dimetoxi-N-[1-(fenylmetyl)-4-piperidinyl]-4-kinazolinamin |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C28H38N6O2 |
| Formel vikt | 490.65 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |