Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BIX-02188 |
| CAS | 334949-59-6 |
| Synonym | (3Z)-3- 3-[(Dimetylamino)metyl]fenyl]amino]fenylmetylen]-2,3-dihydro-2-oxo-1 H-indol-6-karboxamid |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C25H24N4O2 |
| Formel vikt | 412.49 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |