Läs mer
BIX 02189, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (3Z)-3-[((3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl)amino)phenylmethylene]-2,3-dihydro-N,N-dimethyl-2-oxo-1H-indole-6-carboxamide |
| CAS | 1265916-41-3 |
| Molekylformel | C27H28N4O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | BIX 02189, (3Z)-3-[[[3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]amino]phenylmethylene]-2,3-dihydro-N,N-dimethyl-2-oxo-1H-indole-6-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H28N4O2/c1-30(2)17-18-9-8-12-21(15-18)28-25(19-10-6-5-7-11-19)24-22-14-13-20(27(33)31(3)4)16-23(22)29-26(24)32/h5-16,29,32H,17H2,1-4H3 |
| LEDER | CN(C)Cc1cccc(N\C(=C\2/C(=O)Nc3cc(ccc23)C(=O)N(C)C)\c4ccccc4)c1 |
| IUPAC-namn | 3-[N-[3-[(dimethylamino)methyl]phenyl]-C-phenylcarbonimidoyl]-2-hydroxy-N,N-dimethyl-1H-indole-6-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.54 |