Läs mer
BIX 02565, MedChemExpress
Produktkod. 16496978
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496978 10 mg -
16467056 100 mg -
16463037 50 mg -
16449527 5 mg 5mg
16430276 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16496978 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16104
MedChemExpress BIX 02565 is a potent ribosomal S6 kinase 2 (RSK2) inhibitor with IC50 of 1.1 nM.
BIX 02565 is a potent ribosomal S6 kinase 2 (RSK2) inhibitor with IC50 of 1.1 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BIX 02565
CAS 1311367-27-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H30N6O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20.75 mg/mL (45.25 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=CC2=C(C=C1)C=C3N2[C@H](C)CCNC3=O)NC4=NC5=CC=CC=C5N4CCCN(C)C
Molekylvikt (g/mol) 458.56
Formel vikt 458.56
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation