Läs mer
BIX, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BIX |
| CAS | 101714-41-4 |
| Molekylformel | C9 H7 N O3 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | BIX, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl Ester Thiocyanic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO3S/c10-5-14-4-9(13)6-1-2-7(11)8(12)3-6/h1-3,11-12H,4H2 |
| LEDER | Oc1ccc(cc1O)C(=O)CSC#N |
| IUPAC-namn | [2-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-oxoetyl] tiocyanat |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.222 |
| Formel vikt | 209.015 |