Läs mer
BIX, TRC
Produktkod. 30344645
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30344645 25 mg
1 options
Produktkod. 30344645 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB59176825MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BIX
CAS 101714-41-4
Molekylformel C9 H7 N O3 S
Kvantitet 25 mg
Synonym BIX, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl Ester Thiocyanic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H7NO3S/c10-5-14-4-9(13)6-1-2-7(11)8(12)3-6/h1-3,11-12H,4H2
LEDER Oc1ccc(cc1O)C(=O)CSC#N
IUPAC-namn [2-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-oxoetyl] tiocyanat
Molekylvikt (g/mol) 209.222
Formel vikt 209.015