Läs mer
BIX02188, MedChemExpress
Produktkod. 16464958
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16464958 10 mg -
16437697 5 mg 5mg
16431207 50 mg -
16415736 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16464958 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12055
MedChemExpress BIX02188 is a potent MEK5-selective inhibitor with an IC50 of 4.3 nM. BIX02188 inhibits ERK5 catalytic activity, with an IC50 of 810 nM.
BIX02188 is a potent MEK5-selective inhibitor with an IC50 of 4.3 nM. BIX02188 inhibits ERK5 catalytic activity, with an IC50 of 810 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BIX02188
Fysisk form Solid
CAS 334949-59-6
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H24N4O2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 45 mg/mL (109.10 mM)
LEDER O=C(N)C1=CC(NC2=O)=C(/C2=C(C3=CC=CC=C3)/NC4=CC=CC(CN(C)C)=C4)C=C1.[(Z)]
Molekylvikt (g/mol) 412.48
Formel vikt 412.48
Procent renhet 98.02%