Läs mer
BIX02189, MedChemExpress
Beskrivning
BIX02189 is a potent and selective MEK5 inhibitor with an IC50 of 1.5 nM. BIX02189 also inhibits ERK5 catalytic activity with an IC50 of 59 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BIX02189 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1265916-41-3 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H28N4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 49.4 mg/mL (112.14 mM) |
| LEDER | O=C(N(C)C)C1=CC(NC2=O)=C(/C2=C(C3=CC=CC=C3)/NC4=CC=CC(CN(C)C)=C4)C=C1.[(Z)] |
| Visa mer |