missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bixafen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30315966
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315966 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30315966 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10661480AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bixafen
CAS 581809-46-3
Analyt- eller komponentnamn Bixafen
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H12 Cl2 F3 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C18H12Cl2F3N3O/c1-26-8-12(16(25-26)17(22)23)18(27)24-15-5-3-10(21)7-11(15)9-2-4-13(19)14(20)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,24,27)
LEDER Cn1cc(C(=O)Nc2ccc(F)cc2c3ccc(Cl)c(Cl)c3)c(n1)C(F)F
IUPAC-namn N-[2-(3,4-dichlorophenyl)-4-fluorophenyl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 414.21
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 413.031 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.