missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bixin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bixin |
| CAS | 6983-79-5 |
| Molekylformel | C25 H30 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (9-cis)-6,6'-diapo-ψ,ψ-carotenedioic acid 6-methyl ester, α-Bixin, Bixinol |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30O4/c1-20(12-8-14-22(3)16-18-24(26)27)10-6-7-11-21(2)13-9-15-23(4)17-19-25(28)29-5/h6-19H,1-5H3,(H,26,27)/b7-6+,12-8+,13-9+,18-16+,19-17+,20-10+,21-11+,22-14+,23-15- |
| LEDER | COC(=O)\C=C\C(=C/C=C/C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C(=O)O)/C)\C |
| IUPAC-namn | (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16Z,18E)-20-methoxy-4,8,13,17-tetramethyl-20-oxo-icosa-2,4,6,8,10,12,14,16,18-nonaenoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.5 |
| Formel vikt | 394.2144 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?