Learn More
Bixlozone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bixlozone |
| CAS | 81777-95-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bixlozone |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C12 H13 Cl2 N O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 3-Isoxazolidinone, 2-[(2,4-dichlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-, 2-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13Cl2NO2/c1-12(2)7-17-15(11(12)16)6-8-3-4-9(13)5-10(8)14/h3-5H,6-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)CON(Cc2ccc(Cl)cc2Cl)C1=O |
| Show More |