Läs mer
UVP BL-15 UV-inspektionslampa utbytesrör
Längd (metrisk):
434,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Wattal | 15 W |
| Våglängd | 365 nm |
| För användning med (utrustning) | UVP™ BL-15 UV-inspektionslampa |
| Längd (engelska) | 17,12 tum. |
| Längd (metrisk) | 434,8 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |