Läs mer
UVP BL-15 UV-inspektionslampa utbytesrör
Produktkod. p-2622107
Längd (metrisk):
434,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12853848
Brand: UVP 34001701
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Longwave 365nm BLB UV-lampa är idealisk för inspektionsapplikationer på svåråtkomliga platser.
Specifikationer
Wattal 15 W
Våglängd 365 nm
För användning med (utrustning) UVP™ BL-15 UV-inspektionslampa
Längd (engelska) 17,12 tum.
Längd (metrisk) 434,8 mm
Förpackningsmängd 1 st