missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BL 918, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-((3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)carbamothioylamino)-N-(2,4-difluorophenyl)-2-phenylacetamide |
| CAS | 2101517-69-3 |
| Molekylformel | C23 H15 F8 N3 O S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (2R)-2-[[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioylamino]-N-(2,4-difluorophenyl)-2-phenylacetamide, BL 918 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H15F8N3OS/c24-15-6-7-18(17(25)11-15)33-20(35)19(12-4-2-1-3-5-12)34-21(36)32-16-9-13(22(26,27)28)8-14(10-16)23(29,30)31/h1-11,19H,(H,33,35)(H2,32,34,36)/t19-/m1/s1 |
| LEDER | Fc1ccc(NC(=O)[C@H](NC(=S)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3ccccc3)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioylamino]-N-(2,4-difluorophenyl)-2-phenylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 533.437 |
| Formel vikt | 533.081 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?