Läs mer
Thermo Scientific™ BL21(DE3) Kompetenta celler
Produktkod. 16440054 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner (10 x 100μ L)
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16440054 20 reaktioner (10 x 100μ L) 20 reaktioner
1 options
Produktkod. 16440054 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EC0114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1554.00 SEK
    1382.65 SEK / 100µL
    Save 171.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Lämplig för uttryck av icke-toxiska heterologa gener. Stammen innehåller lambda DE3-profagen som bär genen för T7 RNA-polymeras under kontroll av en lacUV5-promotor, vilket gör att expression av T7 RNA-polymeraset kan induceras med IPTG.
  • Lämplig för uttryck av icke-toxiska heterologa gener
  • Stammen innehåller lambda DE3-profagen som bär genen för T7 RNA-polymeras under kontroll av en lacUV5-promotor, vilket gör att uttryck av T7 RNA-polymeraset kan induceras med IPTG
  • BL21(DE3) är en E. coli B-stam och innehåller inte lon-proteaset. Det är också bristfälligt i det yttre membranproteaset OmpT. Avsaknaden av dessa två nyckelproteaser minskar nedbrytningen av heterologa proteiner uttryckta i cellerna.
  • Hög transformationseffektivitet:> 1x107 cfu/μ g pUC19 DNA
  • Speciellt konstruerad för högnivåexpression av rekombinanta proteiner
  • Genetiska markörer som minimerar RNA och proteinnedbrytning
  • Bekväm två reaktioner per injektionsflaska
  • SOC Utväxtmedium ingår
  • Applikationer: BL21(DE3) Kompetenta celler är lämpliga för T7-uttryck på hög nivå av rekombinanta proteiner
  • Genotyp: F– ompT hsdSB (rB– , mB– ) gal dcm (DE3)
Obs: Ej lämplig för underhåll av expressionsplasmider. Använda DH10B eller DH5α kompetenta celler som inte bär genen för T7 RNA-polymeras för plasmid-DNA-förökning (kat. nr. EC0112, EC0113).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kemiskt kompetent
Innehåller F' Episome Saknar F' Episome
Innehåll och lagring Torris (-80 °C)
Bakterie- eller jäststam BL21(DE3)
Art E. coli
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Kloning
Kvantitet 20 reaktioner (10 x 100μ L)