Läs mer
mb2 Svart 5-kuddar säte
Färg:
Svart
Beskrivning
- Chair in fabric black
- Seat and back in blue fabric upholstered
- Asynchronous mecanism, adjustable seat and backrest
- Pneumatic cylinder Mid
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Glides
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Plats |
| Färg | Svart |
| Justerbar (höjd) | Yes |
| Justerbar | Height |
| Tillbaka stil | Ergonomic |
| Höjd (metrisk) | 660 mm |
| Håller | 5 kuddar |
| Sitthöjd | 470 to 690 mm |
| Vikt (metrisk) | 10.22 kg |
| Med armstöd | No |
| Visa mer |