Läs mer
Brady™ Svarta 6000-seriens halogenfria termoöverföringsskrivarband
Produktkod. 15741427 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
65 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
15741427 110 mm Varje
15911021 65 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15741427 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 196516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    771.90 SEK
    570.15 SEK / Paket med 1
    Save 201.75 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Halogenfritt band med hög densitet, utmärkt lösningsmedelsbeständighet, hög värmebeständighet och super reptålighet.
  • Halogenfria band med hög densitet
  • Utmärkt lösningsmedelsbeständighet
  • Hög värme- och reptålighet
  • Kompatibel med Brady™ Etikettskrivare BBP12 och BBP11
  • Hartsbandsformulering
Specifikationer
Färg Svart
Material Harts
Längd (metrisk) 70 m
Bredd (metrisk) 110 mm
Alternativt artikelnummer R6000HF-110X70/O