Läs mer
Brady™ Svarta 6400 Series Thermal Transfer Printer Band
Produktkod. 11503045 Handla allt Brady Produkter
Change view
Längd (engelska):
984 fot
Bredd (engelska):
1,57 tum.
3,27 tum.
Diameter (engelska):
1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Bredd (engelska) Diameter (engelska) Förpackningsstorlek
11503045 984 fot 3,27 tum. 1 tum Varje
11583035 984 fot 1,57 tum. 1 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11503045 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 066264
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högdensitetsband med utmärkt lösningsmedelsbeständighet, hög värmebeständighet och super reptålig
Skrivarens kompatibilitet:
  • BBP81
  • Brady BBP11
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • PAM 3000
  • Tagus T200
  • Tagus T300
Spezifikation
Produkttyp Skrivarband
Färg Svart
För användning med (utrustning) Etikettskrivare BBP72, BBP81 Etikettskrivare, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Etikettskrivare i Plus-serien, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200
Material Harts
Längd (engelska) 984 fot
Bredd (engelska) 3,27 tum.
Längd (metrisk) 299.9 m
Bredd (metrisk) 83 mm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Beskrivning Svart 6400 Series Thermal Transfer Printer Band
Formatera Band
Utskrivbara sidor Bläcksidan utåt
Certifikat och efterlevnad RoHS 2005/618/EG, 2002/95/EG
För användning med (applikation) Lösningsmedelsbeständighet, hög värmebeständighet och super reptålig
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer R6402
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.