Läs mer
Brady™ Svarta 6400 Series Thermal Transfer Printer Band
Beskrivning
Skrivarens kompatibilitet:
- BBP81
- Brady BBP11
- Brady 200MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- PAM 3000
- Tagus T200
- Tagus T300
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivarband |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | BBP81 Etikettskrivare, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Etikettskrivare i Plus-serien, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Termisk överföringsskrivare |
| Material | Harts |
| Längd (engelska) | 984 fot |
| Bredd (engelska) | 1,57 tum. |
| Längd (metrisk) | 299.9 m |
| Bredd (metrisk) | 40 mm |
| Diameter (engelska) | 1 tum |
| Diameter (metrisk) | 2.54 cm |
| Visa mer |