Läs mer
Brady™ Svart 7953 Series Thermal Transfer Printer Band
Produktkod. 11814732 Handla allt Brady Produkter
Change view
Längd (metrisk):
70 m
100 m
300 m
Bredd (metrisk):
60 mm
65 mm
80 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11814732 300 m 80 mm Paket med 800
11548804 70 m 65 mm Varje
11538804 70 m 110 mm Varje
11573155 100 m 110 mm Varje
11583155 300 m 60 mm Varje
11593155 300 m 80 mm Varje
11503165 300 m 110 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11814732 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer SL10S
Standardprestanda alternativt vax/hartsband för R7950
  • Lägre kemikalie- och utsmetningsbeständighet
Specifikationer
Färg Svart
Längd (metrisk) 300 m
Bredd (metrisk) 80 mm
Diameter (metrisk) 25,4 mm ID
Beskrivning Svart 7953 Series Thermal Transfer Printer Band
Utskrivbara sidor Bläcksidan utåt
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer R7953-80X300/O