Läs mer
Thermo Scientific™ Svart 96-Well Immuno Tallrikar
BIOPHARMA
Produktkod. 10030581
Change view
Ytbehandling:
Hög bindning
MaxiSorp
Medium bindning
PolySorp
Universalbindning
Volym (metrisk) Fungerar:
280μ l
350μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ytbehandling Volym (metrisk) Fungerar Förpackningsstorlek
10030581 MaxiSorp 350μ l Paket med 80
10316191 PolySorp 350μ l Paket med 80
10588885 Medium bindning 280μ l Paket med 50
10324185 Hög bindning 280μ l Paket med 50
10364715 Universalbindning 350μ l Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10030581 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 437111
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Utför kvantitativa och kvalitativa immunanalyser, som ELISA och bindningsanalyser, med dessa svarta immunplattor med 96 brunnar, tillgängliga i ett urval av tre yttyper.
Utför kvantitativa och kvalitativa immunanalyser, som ELISA och bindningsanalyser, med Thermo Scientific™ Svart 96-Well Immuno Tallrikar. Med ett val av tre yttyper och optimal bindning, minimerar dessa plattor bakgrund i fluorescensavläsning.
Funktioner
  • Plattan har SBS fotavtryck— passar standardutrustning
  • Plattbottnade brunnar
  • Certifierad bindningshomogenitet/reproducerbarhet
Val av yta:
  • Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ och Universal Binding (UB) är för absorption av hydrofoba molekyler.
  • Thermo Scientific MaxiSorp är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalyser.
  • Microfluor 2 och Microlite 2+ är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler.
Kompatibel med:
Kompatibel med lock för Thermo Scientific MicroWell plattor, tätningstejp och andningsbart membran
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Hydrofil
Formatera Standard
Lock Utan lock
Detektionsmetod fluorescens
Array 8 x 12
Förpackning 80 fall
Bindningstyp Adsorption
Färg Svart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 350μ l
Ytbehandling MaxiSorp
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) fluorescens
nr per ärende 80
Antal per förpackning 10
Plattblockering Ingen
Målmolekyl Antikroppar (glykoproteiner)
Well Design F96