Läs mer
Thermo Scientific™ Svart 96-Well Immuno Tallrikar
Ytbehandling:
Hög bindning
MaxiSorp
Medium bindning
PolySorp
Universalbindning
Volym (metrisk) Fungerar:
280μ l
350μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 80
Beskrivning
Utför kvantitativa och kvalitativa immunanalyser, som ELISA och bindningsanalyser, med Thermo Scientific™ Svart 96-Well Immuno Tallrikar. Med ett val av tre yttyper och optimal bindning, minimerar dessa plattor bakgrund i fluorescensavläsning.
Funktioner
- Plattan har SBS fotavtryck— passar standardutrustning
- Plattbottnade brunnar
- Certifierad bindningshomogenitet/reproducerbarhet
Val av yta:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ och Universal Binding (UB) är för absorption av hydrofoba molekyler.
- Thermo Scientific MaxiSorp är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalyser.
- Microfluor 2 och Microlite 2+ är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler.
Kompatibel med:
Kompatibel med lock för Thermo Scientific MicroWell plattor, tätningstejp och andningsbart membran
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Hydrofobisk |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 80 fall |
| Bindningstyp | Adsorption |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |