Läs mer
Deutsch Neumann™ Black Acrylonitrile-Butadiene-Rubber Tubing
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
Beskrivning
- Ej förstärkt
- Akrylnitril-butadien-gummi
- Minsta kvantitet på 5m
- Finns i en mängd olika innerdiametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008 |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Material | NBR |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| Motståndsegenskaper | Oljebeständig |
| Färg | Svart |