Läs mer
Thermo Scientific™ Ledande automationstips för Qiagen™ Arbetsstationer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10428472
Volym (metrisk):
300 μl
1000 μl
1100μ L
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 10428472
Brand: Thermo Scientific™ 951251
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Qiagen™ Universal pipetteringssystem, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens.
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Qiagen™ Universal pipetteringssystem, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda. Kompatibel med: Qiagen Rosys , Colibri och BioRobot 3000/8000/9600/9604.
  • Finns i icke-steril, steril och med ART™ filterteknik
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volym (metrisk) 300 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Svart
Formatera Ställ
Tipsstil Ledande
Förpackning 96 spetsar/fack, 10 brickor/fodral
För användning med (utrustning) Universal Fit, Qiagen
Produktlinje Qiagen
Lämplig för ändamålet Sterila
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt