Läs mer
Black/Black Solvent Flex Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 0.76 mm (0.03 in.), 12/pack
Färg:
Svart/Svart
Material:
Lösningsmedelsflex
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0.76 mm |
| Material | Lösningsmedelsflex |
| För användning med | Peristaltic Pumps |
| Färg | Svart/Svart |
| Flexibilitet | Flexible |
| Kvantitet | 12/Pk. |