Läs mer
Fisherbrand™ Snap Caps
Produktkod. 11582652 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
19 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11582652 25 mm Paket med 50
11527153 19 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11582652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00 SEK
    229.48 SEK / Paket med 50
    Save 110.52 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent jungfrulig plast, Bacti-Caps™ tillhandahålla en stadig, positiv odlingsrörförslutning som tillåter ett kontrollerat gasutbyte. De är idealiska för användning i vetenskap, forskning och andra laboratorier.
  • Bacti-Caps™ för provrör utan kant
  • Ge en stadig, positiv stängning av odlingsröret som tillåter ett kontrollerat gasutbyte, vilket är ett mer praktiskt alternativ till bomullspluggar
  • Lämpliga för alla vanliga provrörsstorlekar, de passar kantlösa och plaströr med en ytterdiameter på 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm och 38 mm
  • De tre flexibla fenorna som är gjutna på innerväggen av varje lock säkerställer en positiv passform även när mindre variationer i rörstorlek uppstår
  • Bacti-Caps™ är gjorda av kemiskt resistent jungfruplast så de är opåverkade av odlingsmedier, de flesta syror, alkalier, alkoholer och estrar
  • Förbättrad kulturtillväxt
  • Färgkodad
  • Kontrollerat gasutbyte
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Produkttyp Kulturrörförslutning
Färg Svart
Kvantitet 50 st
För användning med (utrustning) Kantlösa provrör