Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Byretter med rak glasstoppkran, svart gradering
Produktkod. 11712152
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Unit Size:
Paket med 2
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
11712152 25 ml Paket med 2
1 options
Product Code. 11712152 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 3130170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.00 SEK
    1690.93 SEK / Paket med 2
    Save 204.07 SEK
    10% Av
I lager
Utmärkt för dispensering av uppmätta mängder kemiska lösningar i laboratoriet. Hirschmann™ Klass AS Burets med Black Graduation är tillverkade av slitstarkt DURAN™ glasrör.
  • Klart glas
  • Huvudpunkt ring examen
  • Med svart examen
  • Enl. till DIN EN ISO 385
  • Rak kran med glasnyckel
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifications
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Glas
Examen 0.05 mL
Inkluderar Schellbach Ränder
skala Svart
Kran Rak
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,03 ml
Typ Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385