Läs mer
Axygen™ Svart hängformat automationspipetttips för Hamilton Microlab™ Star Line och Nimbus™ , 5 st
Kompatibel med Hamilton Microlab™ Star Line och Nimbus™ automatiserade arbetsstationer för vätskehantering
Brand: Axygen™ HT-10-CBK-HTR-5
8365.47 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
Axygen erbjuder ett alternativt val för din Hamilton™ STARline system.
Dessa tips är:
- Tillverkad enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monterad via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet
- Finns i icke-steril, steril, ofiltrerad och filtrerad
- Finns som klara eller konduktiva svarta polypropenspetsar
- Finns i 96-brunnars hängande spetsställ, kapslade spetsställ och individuellt däckssittställ.
- Designad för Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus och Nimbus™ arbetsstationer
Specifikationer
10 μl | |
Icke-steril | |
Får inte autoklaveras | |
Finns i fyra storlekar och speciellt designad för användning med Hamilton™ vätskehanteringsplattformar möjliggör de precisionspipettering över ett brett spektrum av applikationer | |
Automatisering | |
Hamilton MICROLAB Nimbus |
Ej filtrerad | |
Svart | |
DNas, RNase och Pyrogen fri | |
Hängande spetsställ | |
5 Ställ/Pk, 12 Pks/Cs. | |
Polypropen |