Läs mer
Axygen™ Svart hängformat automationspipetttips för Hamilton Microlab™ Star Line och Nimbus™ , 5 st
BIOPHARMA
Produktkod. 15541413 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackningsstorlek:
Paket med 3840
Paket med 5760
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Filtrerade unitSize
15541413 300 μl Sterila Filtrerade Paket med 5760
15551393 10 μl Sterila Ej filtrerad Paket med 5760
15541393 10 μl Icke-steril Ej filtrerad Paket med 5760
15501413 10 μl Sterila Filtrerade Paket med 5760
15571403 50 μl Icke-steril Ej filtrerad Paket med 5760
15581403 50 μl Sterila Ej filtrerad Paket med 5760
15561413 50 μl Sterila Filtrerade Paket med 5760
15531403 300 μl Sterila Ej filtrerad Paket med 5760
15581393 1000 μl Icke-steril Ej filtrerad Paket med 3840
15521413 1000 μl Sterila Filtrerade Paket med 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15541413 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer HTF300CBKHTRS5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med Hamilton Microlab™ Star Line och Nimbus™ automatiserade arbetsstationer för vätskehantering
Axygen erbjuder ett alternativt val för din Hamilton™ STARline system.
Dessa tips är:
  • Tillverkad enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monterad via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet
  • Finns i icke-steril, steril, ofiltrerad och filtrerad
  • Finns som klara eller konduktiva svarta polypropenspetsar
  • Finns i 96-brunnars hängande spetsställ, kapslade spetsställ och individuellt däckssittställ.
  • Designad för Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus och Nimbus™ arbetsstationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 300 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Svart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Rena påståenden DNas, RNase och Pyrogen fri
För användning med (applikation) Finns i fyra storlekar och speciellt designad för användning med Hamilton™ vätskehanteringsplattformar möjliggör de precisionspipettering över ett brett spektrum av applikationer
Formatera Hängande spetsställ
Tipsstil Automatisering, Rund
Förpackning 5 Ställ/Pk, 12 Pks/Cs.
För användning med (utrustning) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus