Läs mer
Axygen™ Svart hängformat automationspipetttips för Hamilton Microlab™ Star Line och Nimbus™ , 5 st
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15581393 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackningsstorlek:
Paket med 3840
Paket med 5760
Produktkod. 15581393
Brand: Axygen™ HT1000CBKHTR5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med Hamilton Microlab™ Star Line och Nimbus™ automatiserade arbetsstationer för vätskehantering
Axygen erbjuder ett alternativt val för din Hamilton™ STARline system.
Dessa tips är:
  • Tillverkad enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monterad via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet
  • Finns i icke-steril, steril, ofiltrerad och filtrerad
  • Finns som klara eller konduktiva svarta polypropenspetsar
  • Finns i 96-brunnars hängande spetsställ, kapslade spetsställ och individuellt däckssittställ.
  • Designad för Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus och Nimbus™ arbetsstationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Svart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Rena påståenden DNas, RNase och Pyrogen fri
För användning med (applikation) Finns i fyra storlekar och speciellt designad för användning med Hamilton™ vätskehanteringsplattformar möjliggör de precisionspipettering över ett brett spektrum av applikationer
Formatera Hängande spetsställ
Tipsstil Automatisering
Förpackning 5 Ställ/Pk, 8 Pks/Cs.
För användning med (utrustning) Hamilton MICROLAB Nimbus