Läs mer
Marienfeld Superior™ Svarta mikroskopobjektglas med reaktionsbrunnar
Produktkod. 10777124
Change view
Räkna väl:
12
Produktkod. Räkna väl
10777124 12
1 options
Produktkod. 10777124 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 1216330
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Marienfeld Superior™ Soda Lime Glass Microscope Slides med noggrant slipade och polerade håligheter för forskningsbehov i laboratoriet.
  • Tillverkad av soda lime glas av tredje hydrolytisk klass
  • I enlighet med DIN ISO 8037/1
  • Mått ca. 76 x 26 mm
  • Tjocklek ca. 1 mm (tolerans± 0,05 mm)
  • Med 90° slipade kanter
  • Med silkeslen frostad markeringsyta på ca. 20 mm på ena sidan
  • Förrengjord, klar för användning, autoklaverbar
  • 50 stycken i en kartong, 50 kartonger i en kartong
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
nr per ärende 2500
Antal per förpackning 50
Kanter 90° , Mark
Matt Ja
Material Soda Lime Glass Typ III, hydrolytisk klass
Förrensad Ja
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Objektglas för mikroskop
Räkna väl 12
Färg Svart
Certifikat och efterlevnad DÅN ISO 8037/1
Hörnstil 90°
Beskrivning Epoxihartsfärgmask med reaktionsbrunnar
Diameter (metrisk) 5 mm
Kvantitet 50 stycken i kartong
Skrivyta Silkeslen frostad markeringsyta
Mått (L x B) 76 x 26 mm