Läs mer
uvex Svart/Orange PU 65032 Stövel - Bredd 11
Produktkod. 17290791 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17290791 46 -
17280781 35 1 par
17290781 36 -
17200791 37 -
17210791 38 1 par
17220791 39 -
17230791 40 -
17240791 41 1 par
17250791 42 -
17260791 43 -
17270791 44 1 par
17280791 45 -
17200801 47 -
17210801 48 1 par
17220801 49 -
17230801 50 -
17240801 51 -
17250801 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17290791 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6503246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1835.00 SEK
    1735.44 SEK / 1 par
    Save 99.56 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Optimal stötdämpning, ergonomisk passform, låg vikt och utmärkta klimategenskaper säkerställer maximal prestanda på jobbet och omdefinierar gränserna för skyddsskor; sortiment i skyddsklasserna S3 och S1 P
Uvex 2 snörsko 6503.2 S3 SRC
  • Sportig, multifunktionell skyddssko
  • Lätt och flexibel
  • Senaste generationen av 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
  • Kompakt design, anatomisk form, bra sida, ingen värmeledningsförmåga och antimagnetiska egenskaper
  • Penetrationssäker, icke-metallisk mellansula i enlighet med senaste säkerhetsstandarder, vilket inte begränsar flexibiliteten
  • Tillverkad med nyutvecklad teknik för utökad bärkomfort
  • Uvex Climazone teknologi för optimal bärarkomfort
  • Övre material i läder som andas, vattenavvisande
  • Distansnätfoder ger optimal andningsförmåga
  • Levereras med elastiska snören för snabb individuell justering
  • Praktiskt taget sömlös design för att eliminera tryckpunkter
  • Uttagbar komfortsula, antistatisk, med fuktkontrollsystem och extra stötdämpning i häl och framtill på foten
  • Mjuk, vadderad krage och plös
  • Enastående dubbel densitet polyuretan-sula med bästa stötdämpningsegenskaper och utmärkt halkskydd
    • Fri från lackvätningshämmare som silikoner, ftalater etc.
  • Uvex toppskydd för att skydda ovandelen och förlänga dess livslängd
  • Uppfyller ESD-krav: motstånd mot jord Kleiner på 35 megaohm
  • Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
  • Artikel nr 6503.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Storlekar: 35 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Orange
Material Läder
Storlek 46
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Sammansatt
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 2
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S3
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko