Läs mer
uvex Svart/orange gummi/PU 65222 Låg sko - bredd 11
Produktkod. 17281151 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 17281151
Brand: uvex 6522245
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller stötdämpning, ergonomisk design och lågviktsmaterial för att säkerställa maximal prestanda, lättvikts PU-mellansula med VIBRAM-gummisula för höga nivåer av skärning, kemikalie- och värmebeständighet, förbättrat grepp på hal terräng
Uvex 2 VIBRAM Sko 6522.2 S3 HI HRO SRC
  • Sportiga, multifunktionella skyddsskor
  • Extremt lätt och flexibel
  • Senaste generationen av 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
  • Kompakt design, anatomisk form, bra sido- och vriststabilitet, ingen värmeledningsförmåga och antimagnetiska egenskaper
  • Metallfri, penetrationssäker innersula i enlighet med senaste standard, vilket inte påverkar skons flexibilitet
  • Tillverkad med ny högpresterande teknik för exceptionell bärkomfort
  • Uvex Climazone teknologi för optimal komfort
  • Andningsbart, vattenavvisande perforerat högteknologiskt ovanmaterial i mikrovelour
  • Distansnätfoder ger optimal andningsförmåga
  • Tillverkad av syntetiska textilier, lämplig för dem som är allergiska mot krom
  • Reflekterande element för mer säkerhet
  • Individuellt justerbar tack vare elastiska snören med snabblåsmekanism
    • Normala snören tillhandahålls också
  • Praktiskt taget sömfri konstruktion för att eliminera tryckpunkter
  • Uttagbar komfortsula, antistatisk, med fuktkontrollsystem och extra stötdämpning i häl och framtill på foten
  • Mjuk, vadderad krage och plös, dammtunga
  • Formsprutad polyuretanskydd för att skydda övre läder på tåhätta och avsevärt förlänga motståndstiden
  • Uppfyller ESD-krav: motstånd mot jord Kleiner på 35 megaohm
  • Lätt innersula i två lager med utmärkta stötdämpningsegenskaper och enastående halksäkerhet
  • Flerlagersulsystem bestående av mellansula i PU och yttersula i mycket halkskyddad gummi från VIBRAM
  • Optimerat fotledsskydd för att garantera säkerheten vid arbete på stegar
  • Robusta, självrengörande sulkanter säkerställer maximalt grepp för krävande applikationer på ojämna eller smutsiga golv (SRC-märkning)
  • Tål kortvarig exponering för värme ca. 300 °C
  • Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
  • Artikel nr 6522.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
  • Storlekar: 35 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Orange
Material Läder
Storlek 45
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretangummi (PU/RU)
Tåmaterial Sammansatt
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Motståndskraftig mot Kemikalier och värme
Modell Uvex 2
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S3
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko