Läs mer
uvex Svart/orange gummi/PU 65232 Stövel - Bredd 11
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Beskrivning
Uvex 2 VIBRAM snörstövel 6523.2 S3 HI HRO SRC
- Sportiga, multifunktionella skyddsstövlar
- Extremt lätt och flexibel
- Senaste generationen av 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
- Kompakt design, anatomisk form, bra sido- och vriststabilitet, ingen värmeledningsförmåga och antimagnetiska egenskaper
- Metallfri, penetrationssäker innersula i enlighet med senaste standard, vilket inte påverkar skons flexibilitet
- Tillverkad med ny högpresterande teknik för exceptionell bärkomfort
- Uvex Climazone teknologi för optimal komfort
- Andningsbart, vattenavvisande lädermaterial
- Distansnätfoder ger optimal andningsförmåga
- Reflekterande element för mer säkerhet
- Praktiskt taget sömfri konstruktion för att eliminera tryckpunkter
- Uttagbar komfortsula, antistatisk, med fuktkontrollsystem och extra stötdämpning i häl och framtill på foten
- Mjuk, vadderad krage och plös, dammtunga
- Formsprutad polyuretanskydd för att skydda övre läder på tåhätta och avsevärt förlänga motståndstiden
- Uppfyller ESD-krav: motstånd mot jord Kleiner på 35 megaohm
- Lätt innersula i två lager med utmärkta stötdämpningsegenskaper och enastående halksäkerhet
- Flerlagersulsystem bestående av mellansula i PU och yttersula i mycket halkskyddad gummi från VIBRAM
- Optimerat fotledsskydd för att garantera säkerheten vid arbete på stegar
- Robusta, självrengörande sulkanter säkerställer maximalt grepp för krävande applikationer på ojämna eller smutsiga golv (SRC-märkning)
- Tål kortvarig exponering för värme ca. 300 °C
- Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
- Artikel nr 6523.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
- Storlekar: 35 till 52
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Orange |
| Material | Läder |
| Storlek | 47 |
| Sulmaterial | Dubbeldensitetspolyuretangummi (PU/RU) |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345:2011 |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier och värme |
| Visa mer |