Beskrivning
- PE svarta till tipptrummor.
- Optimal tömning av trumman möjlig med hjälp av en pump.
- Mått B x D x H (mm): 217 x 214 x 97
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Polyeten |
| Typ | Poly trumvagga |
| Längd (engelska) | 8,54 tum. |
| Längd (metrisk) | 217.00 mm |
| Bredd (engelska) | 8,54 tum. |
| Bredd (metrisk) | 217.00 mm |
| Höjd (engelska) | 3,82 tum. |
| Höjd (metrisk) | 97.00 mm |
| Djup (engelska) | 8,43 tum. |
| Visa mer |