Läs mer
asecos™ Svart PE trumstativ
Produktkod. 17876436 Handla allt asecos Produkter
Change view
Material:
Polyeten
Produktkod. Material
17876436 Polyeten
1 options
Produktkod. 17876436 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 9875
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Det svarta PE trumstället är lämpligt för 60 och 200 liters fat med 180° rotation.
  • Total lastkapacitet: 400 kg.
  • Mått B x D x H (mm) exteriör: 620 x 473 x 390.
Specifikationer
Färg Svart
Material Polyeten
Typ Trumställ
Längd (engelska) 18,62 tum.
Längd (metrisk) 473.00 mm
Bredd (engelska) 18,62 tum.
Bredd (metrisk) 473.00 mm
Höjd (engelska) 15.35 tum.
Höjd (metrisk) 390.00 mm
Djup (engelska) 24,41 tum.
Djup (metriskt) 620.00 mm
Vikt (engelska) 19.84 lb.
Vikt (metrisk) 9 kg