Läs mer
Deutsch Neumann™ Black Acrylonitrile-Butadiene-Rubber Tubing
Produktkod. 10014980
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
10014980 4 mm
1 options
Produktkod. 10014980 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3240408
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger oljebeständighet i laboratoriet.
  • Ej förstärkt
  • Akrylnitril-butadien-gummi
  • Minsta kvantitet på 5m
  • Finns i en mängd olika innerdiametrar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Material NBR
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Motståndsegenskaper Oljebeständig
Färg Svart