Läs mer
Fisherbrand™ Svarta fenolkepsar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Halsfinish:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
Kvantitet:
12
576
1600
3100
5500
Förpackningsstorlek:
Paket med 1600
Paket med 576
Beskrivning
Unik konfoderdesign erbjuder överlägsen vridmomenthållning och utmärkta tätningsegenskaper
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Kvantitet | 5500 |
| Stängningsfärg | Svart |
| Halsfinish | 20-400 |
| Förslutning ingår | Nej |
| Förslutningsfoder | Kona av polyeten |
| Stängningsmaterial | Fenol |