Läs mer
Gravis Svarta skruvlock av fenolharts
Liner material:
Butyl-PTFE
Gummi
Polyetenbelagd spånskiva
Polyetenskum
Polyvinyl
Trådstorlek (metrisk):
18 mm
18 mm Teflon™
18 mm polyex
28 mm
28 mm PVDC
28mm polyex
30 mm
30 mm Teflon™
30 mm polyex
33 mm AS
35 mm Teflon™
35 mm polyex
38 mm TS
40 mm
40 mm Teflon™
40 mm polyex
48 mm AS
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Polyetenbelagda spånskivor som tål temperatur upp till 80 °C
- Gummifoder helt autoklaverbara
- Foder av polyetenskum som tål temperatur upp till 60 °C
- Butyl-PTFE liners helt autoklaverbara
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Fenolharts |
| Antal per förpackning | 100 förpackning |
| Kvantitet | 100 pack |
| Trådstorlek (metrisk) | 48 mm AS |
| Liner material | Polyetenbelagd spånskiva |
| Produkttyp | Täta |
| Förslutningstyp | Lock |