Läs mer
Gravis Svarta skruvlock av fenolharts
Produktkod. p-8000725
Liner material:
Butyl-PTFE
Gummi
Polyetenbelagd spånskiva
Polyetenskum
Polyvinyl
Trådstorlek (metrisk):
18 mm
18 mm Teflon™
18 mm polyex
28 mm
28 mm PVDC
28mm polyex
30 mm
30 mm Teflon™
30 mm polyex
33 mm AS
35 mm Teflon™
35 mm polyex
38 mm TS
40 mm
40 mm Teflon™
40 mm polyex
48 mm AS
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11793783
Brand: Gravis B00421S100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker stängning för en mängd olika flaskhalsstorlekar. Gravis Svarta Phenloic Resin Skruvlock är hållbara och motståndskraftiga.
  • Polyetenbelagda spånskivor som tål temperatur upp till 80 °C
  • Gummifoder helt autoklaverbara
  • Foder av polyetenskum som tål temperatur upp till 60 °C
  • Butyl-PTFE liners helt autoklaverbara
Specifikationer
Färg Svart
Material Fenolharts
Antal per förpackning 100 förpackning
Kvantitet 100 pack
Trådstorlek (metrisk) 48 mm AS
Liner material Polyetenbelagd spånskiva
Produkttyp Täta
Förslutningstyp Lock