Läs mer
Black PN (~80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brilliant Black BN |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H21N5O14S4.4Na/c1-14(34)29-23-10-11-24(50(42,43)44)20-13-25(51(45,46)47)27(28(35)26(20)23)33-32-22-9-8-21(18-7-6-17(12-19(18)22)49(39,40)41)31-30-15-2-4-16(5-3-15)48(36,37)38;;;;/h2-13,35H,1H3,(H,29,34)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)(H,45,46,47);;;;/q;4*+1/p-4 |
| Formel vikt | 866.9246 |