Läs mer
Gravis Svarta polypropen skruvlock
Trådstorlek (metrisk):
48mm TS
58mm TS
Beskrivning
- Vattentät
- Finns med antingen polyvinyl- eller polyetenskumfoder
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 100 förpackning |
| Kvantitet | 100 pack |
| Trådstorlek (metrisk) | 58mm TS |
| Liner material | Polyetenskum |
| Produkttyp | Täta |