Läs mer
Gravis Svarta polypropen skruvlock
Produktkod. p-8319026
Trådstorlek (metrisk):
48 mm TS
58 mm TS
Produktkod. 11733793
Brand: Gravis B00455S100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker stängning för en mängd olika flaskhalsstorlekar. Gravis Svarta polypropenskruvlock är hållbara och motståndskraftiga.
  • Vattentät
  • Finns med antingen polyvinyl- eller polyetenskumfoder
Specifikationer
Färg Svart
Material Polypropen
Antal per förpackning 100 förpackning
Kvantitet 100 pack
Trådstorlek (metrisk) 48 mm TS
Liner material Polyetenskum
Produkttyp Lock