Läs mer
Fisherbrand™ Svarta skruvlock av polypropen för provflaskor av glas
Produktkod. 15304799 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek unitSize
15304799 18 mm Paket med 300
15314799 22 mm Paket med 300
15324799 28 mm Paket med 300
15384789 10 mm Paket med 300
15394789 15 mm Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15304799
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skruva fast ordentligt för att försegla provflaskor med skruvhals i huk eller hög form. Fisherbrand™ Svarta skruvlock av polypropen för glasprovflaskor är foliefodrade och finns i storlekar för att passa en mängd olika långa eller squatformade flaskor.
  • Speciellt utformad för användning med Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas
  • Polypropenkonstruktion med foliefoder
  • Passar både höga och squat formflaskor
  • Finns i en mängd olika storlekar för att matcha flaskspecifikationerna
  • Provflaskor med skruvhals är lämpliga för media, diagnostik, förvaring, visning och provtagningstillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 18 mm