Läs mer
Fisherbrand™ Svarta skruvlock av polypropen för provflaskor av glas
Produktkod. 15314799 Handla allt Fisherbrand Produkter
Stängningsstorlek:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15314799
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Skruva fast ordentligt för att försegla provflaskor med skruvhals i huk eller hög form. Fisherbrand™ Svarta skruvlock av polypropen för glasprovflaskor är foliefodrade och finns i storlekar för att passa en mängd olika långa eller squatformade flaskor.
  • Speciellt utformad för användning med Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas
  • Polypropenkonstruktion med foliefoder
  • Passar både höga och squat formflaskor
  • Finns i en mängd olika storlekar för att matcha flaskspecifikationerna
  • Provflaskor med skruvhals är lämpliga för media, diagnostik, förvaring, visning och provtagningstillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 22 mm