Läs mer
Fisherbrand™ Svarta skruvlock av polypropen för provflaskor av glas
Produktkod. 15324799 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15324799 28 mm Paket med 300
15304799 18 mm Paket med 300
15314799 22 mm Paket med 300
15384789 10 mm Paket med 300
15394789 15 mm Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15324799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    668.61 SEK
    323.10 SEK / Paket med 300
    Save 345.51 SEK
    51% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Skruva fast ordentligt för att försegla provflaskor med skruvhals i huk eller hög form. Fisherbrand™ Svarta skruvlock av polypropen för glasprovflaskor är foliefodrade och finns i storlekar för att passa en mängd olika långa eller squatformade flaskor.
  • Speciellt utformad för användning med Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas
  • Polypropenkonstruktion med foliefoder
  • Passar både höga och squat formflaskor
  • Finns i en mängd olika storlekar för att matcha flaskspecifikationerna
  • Provflaskor med skruvhals är lämpliga för media, diagnostik, förvaring, visning och provtagningstillämpningar
Specifikationer
Färg Svart
Material Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 28 mm