Läs mer
Fisherbrand™ Svarta skruvlock av polypropen för provflaskor av glas
Produktkod. 15394789 Handla allt Fisherbrand Produkter
Stängningsstorlek:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. 15394789
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skruva fast ordentligt för att försegla provflaskor med skruvhals i huk eller hög form. Fisherbrand™ Svarta skruvlock av polypropen för glasprovflaskor är foliefodrade och finns i storlekar för att passa en mängd olika långa eller squatformade flaskor.
  • Speciellt utformad för användning med Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas
  • Polypropenkonstruktion med foliefoder
  • Passar både höga och squat formflaskor
  • Finns i en mängd olika storlekar för att matcha flaskspecifikationerna
  • Provflaskor med skruvhals är lämpliga för media, diagnostik, förvaring, visning och provtagningstillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 15 mm