Läs mer
Fisherbrand™ Svarta skruvlock av polypropen för provflaskor av glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Stängningsstorlek:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Beskrivning
- Speciellt utformad för användning med Fisherbrand™ Provflaskor med skruvhals av glas
- Polypropenkonstruktion med foliefoder
- Passar både höga och squat formflaskor
- Finns i en mängd olika storlekar för att matcha flaskspecifikationerna
- Provflaskor med skruvhals är lämpliga för media, diagnostik, förvaring, visning och provtagningstillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 18 mm |