Läs mer
Kautex™ Svart polypropen skruvförslutningar
För användning med (utrustning):
100 ml flaska
1500/2500/4000 ml flaska
200/300 ml flaska
2000 ml flaska
250/350 ml flaska
50 ml flaska
500 ml flaska
500/750/1000 ml flaska
750/1000 ml flaska
Diameter (metrisk):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Inkluderar:
med Tamper Evidence Ring
utan Tamper Evident Ring
utan manipuleringssäker ring
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Inkluderar | utan Tamper Evident Ring |
| Material | Polypropen |
| Trådstorlek (metrisk) | 00 mm |
| Liner material | Insats av polyetenskum |
| Halsfinish | 00 mm |
| Produkttyp | Skruvlock |
| För användning med (utrustning) | 750/1000 ml flaska |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |