Läs mer
Kautex™ Svart polypropen skruvförslutningar
Produktkod. 10628271
För användning med (utrustning):
100 ml flaska
1500/2500/4000 ml flaska
200/300 ml flaska
2000 ml flaska
250/350 ml flaska
50 ml flaska
500 ml flaska
500/750/1000 ml flaska
750/1000 ml flaska
Diameter (metrisk):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Inkluderar:
med Tamper Evidence Ring
utan Tamper Evident Ring
utan manipuleringssäker ring
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 10628271
Brand: Kautex™ 2000971152
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Svart
Inkluderar utan Tamper Evident Ring
Material Polypropen
Trådstorlek (metrisk) 00 mm
Liner material Insats av polyetenskum
Halsfinish 00 mm
Produkttyp Skruvlock
För användning med (utrustning) 100 ml flaska
Diameter (metrisk) 32 mm